Litio cloruro, 99 Biotechnology
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
0416-100GEA 87.1 EUR
0416-100G 0416-500G
Litio cloruro, 99 Biotechnology
Litio cloruro
Formula: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Pto. Ebullición: 1382
Pto. de fusión: 614 °C
Densidad: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011078
Núm. CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Índice Merck: 13,05550
Order Now
Resultados test especificaciones
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤10 ppm
Purity >99%