Litio cloruro, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05679.0100 1.05679.0250 1.05679.9050
1.05679.0100EA 252 EUR
1.05679.0100 1.05679.0250 1.05679.9050
Litio cloruro, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Litio cloruro
Formula: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Pto. Ebullición: 1382
Pto. de fusión: 614
Densidad: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011078
Núm. CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Índice Merck: 13,05550
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 832 g/l (20 °C)
Melting Point 614 °C
Molar Mass 42.39 g/mol
Bulk Density 530 kg/m3
Boiling Point 1360 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (547 °C)
Density 2.07 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)