Litio cloruro ≥98%, purificado
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
25009.236EA 65.3 EUR
25009.236 25009.293 25009.362 25009.464
Litio cloruro ≥98%, purificado
Litio cloruro
Formula: LiCl
Pto. Ebullición: 1382 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 614 °C
Densidad: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011078
Núm. CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Índice Merck: 13,05550
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %