Sodio cloruro 99.85% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
327300010 327300025
ACRO327300010EA 80.2 EUR
ACRO327300010 ACRO327300025
Sodio cloruro 99.85% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
Sodio cloruro
Formula: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Pto. Ebullición: 1461 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 801 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Índice Merck: 14,08599
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline solid
Titration Argentometric ≥99.80 %
UV at 280 nm A: ≤0.01
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Iodide (I) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤4 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm