Sodio cloruro 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
424290010 424290250 424295000 424290050 424290251
ACRO424290010EA 57.4 EUR
ACRO424290010 ACRO424290250 ACRO424295000 ACRO424290050 ACRO424290251
Sodio cloruro 99+% ACS
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Pto. Ebullición: 1461 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 801 °C
Densidad: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Índice Merck: 14,08599
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 2 hrs)
pH 5.0 to 9.0 (5 % solution at 25.0°C)
Bromide (Br) ≤0.01 %
Iodide (I) ≤0.002 %
Chlorate and Nitrate (as NO3) ≤0.003 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.004 %
Barium (Ba) Passes test
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %