Sodio cloruro ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
10862.36
10862.14
10862.22
10862.36EA
834
EUR
10862.36
10862.14
10862.22
Sodio cloruro ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Sodio cloruro
Purity: 99.999%
CAS No.: 7647-14-5
Molecular Formula: ClNa
Formula Weight: 58.44
Physical Form: Crystalline
Density: 2.165
Refractive Index: 1.5442
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6-9
Melting Point: 801°
Boiling Point: 1413°
Merck Reference: 14,8599
MDL No.: MFCD00003477
Formula:
NaCl MW: 58.44 g/mol Pto. Ebullición: 1413 °C Pto. de fusión: 801 Densidad: 2.165 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003477 Núm. CAS: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Índice Merck: 14,8599 |