Sodio cloruro ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
87605.18
87605.30
87605.A1
87605.18EA
82.1
EUR
87605.18
87605.30
87605.A1
Sodio cloruro ≥99.99% (metals basis)
Sodio cloruro
Purity: 99.99%
CAS No.: 7647-14-5
Molecular Formula: NaCl
Formula Weight: 58.44
Physical Form: Crystalline
Density: 2.165
Refractive Index: 1.5442
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6-9
Melting Point: 801°
Boiling Point: 1413°
Merck Reference: 14,8599
MDL No.: MFCD00003477
Formula:
NaCl Pto. Ebullición: 1413 °C Pto. de fusión: 801 °C Densidad: 2,165 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003477 Núm. CAS: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Índice Merck: 14,8599 |
Resultados test especificaciones
Total Metal Impurities | 0.01% max |