Sodio cloruro 99+%, polvo cristalino PDV
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
A12313.0B
A12313.0G
A12313.0I
A12313.0BEA
27.2
EUR
A12313.0B
A12313.0G
A12313.0I
Sodio cloruro 99+%, polvo cristalino PDV
Sodio cloruro
Purity: 99+%
CAS No.: 7647-14-5
Molecular Formula: NaCl
Formula Weight: 58.44
Refractive Index: 1.5442
Odour: Odourless
pH: 6-9
Melting Point: 801°
Boiling Point: 1413°
Merck Reference: 14,8599
MDL No.: MFCD00003477
Formula:
NaCl Pto. Ebullición: 1413 °C Pto. de fusión: 801 °C Densidad: 2,165 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003477 Núm. CAS: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Índice Merck: 14,8599 |