Sodio cloruro ≥99.9% grado biotecnología
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
0241-1KGEA 147 EUR
0241-1KG 0241-5KG 0241-500G 0241-10KG 0241-12KG 0241-2.5KG 0241-50KG
Sodio cloruro ≥99.9% grado biotecnología
Sodio cloruro
Common source of salts for media propagation of many organisms.
Formula: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Pto. Ebullición: 1413 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 801 °C
Densidad: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Índice Merck: 14,08599
Order Now
Resultados test especificaciones
Calcium ≤0.005%
DNase none detected
Heavy Metals ≤0.0005%
Iodide ≤0.002%
Iron ≤0.0002%
Loss on Drying ≤0.5%
Magnesium ≤0.005%
Nitrogen Compounds ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 5 – 9
Phosphate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Protease none detected
Purity ≥99.9%
RNase none detected
Sulphate ≤ 0,0004 %