Sodio cloruro, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
X190-1KGEA 189 EUR
X190-1KG X190-5KG
Sodio cloruro, grado alta pureza
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Pto. Ebullición: 1413 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 801 °C
Densidad: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Índice Merck: 14,08599