Sodio cloruro ≥98.5% para biología molecular
Proveedor: PanReac AppliChem
A2942.1000 A2942.5000
A2942.1000EA 43.1 EUR
A2942.1000 A2942.5000
Sodio cloruro ≥98.5% para biología molecular
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Pto. Ebullición: 1413 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 801 °C
Densidad: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Índice Merck: 14,08599
Order Now
Resultados test especificaciones
DNases/RNases/Proteases not detectable
Assay (titr.) min. 99.5 %
pH (5 %; H2O; 20°C) 5.0 - 8.0
Heavy metals (as Pb) max. 0.0005 %
Bromide max. 0.005 %
Iodide max. 0.001 %
Phosphate max. 0.001 %
Sulfate max. 0.01 %
Ba max. 0.001 %
Ca max. 0.002 %
Fe max. 0.0001 %
K max. 0.01 %
MG max. 0.001 %