Sodio cloruro, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
567440-1 567440-500
567440-1EA 80.7 EUR
567440-1 567440-500
Sodio cloruro, Sigma-Aldrich®
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Pto. Ebullición: 1413 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 801 °C
Densidad: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Índice Merck: 14,08599