Sodio cloruro, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06404.0500
1.06404.1000
1.06404.5000
1.06404.9050
1.06404.9025
1.06404.9500
1.06404.0500EA
19.26
EUR
1.06404.0500
1.06404.1000
1.06404.5000
1.06404.9050
1.06404.9025
1.06404.9500
Sodio cloruro, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Sodio cloruro
Formula:
NaCl MW: 58.44 g/mol Pto. Ebullición: 1413 Pto. de fusión: 801 Densidad: 2.16 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003477 Núm. CAS: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Índice Merck: 14,08599 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 358 g/l (20 °C) |
Melting Point | 801 °C |
Molar Mass | 58.44 g/mol |
Bulk Density | 1140 kg/m3 |
Boiling Point | 1461 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (865 °C) |
Density | 2.17 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Calcium, magnesium, and R2O3 precipitate | 0.005% max |
Chlorate and nitrate (as NO3) | 0.003% max |
Copper (Cu) | 0.0002% max |
Ferrocyanides | passes test |
Heavy metals (as Pb) | 0.0005% max |
Hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]-4) | 0.0001% max |
Identity | passes test |
Insoluble matter | 0.005% max |
Iodide | passes test |
Iodide (I) | 0.001% max |
Iron (Fe) | 0.0001% max |
Loss on drying (105°C, 2 h) | 0.5% max |
Magnesium (Mg) | 0.001% max |
Magnesium and alkaline-earth metals (as Ca) | 0.01% max |
Nitrite (NO2) | passes test |
pH (5%, water) | 5.0-8.0 |
Phosphate (PO4) | 0.0005% max |
Potassium (K) | 0.005% max |
Sulfate (SO4) | 0.001% max |
Total nitrogen (N) | 0.0005% max |