Sodio cloruro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06406.0500
1.06406.0050
1.06406.0250
1.06406.0500EA
576
EUR
1.06406.0500
1.06406.0050
1.06406.0250
Sodio cloruro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Sodio cloruro
Formula:
NaCl MW: 58.44 g/mol Pto. Ebullición: 1413 Pto. de fusión: 801 Densidad: 2.16 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003477 Núm. CAS: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Índice Merck: 14,08599 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 358 g/l (20 °C) |
Melting Point | 801 °C |
Molar Mass | 58.44 g/mol |
Bulk Density | 1140 kg/m3 |
Boiling Point | 1461 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (865 °C) |
Density | 2.17 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C) |