Sodio cloruro ≥98%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
27788.297EA 23 EUR
27788.297 27788.366 27788.460
Sodio cloruro ≥98%, TECHNICAL
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Pto. Ebullición: 1413 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 801 °C
Densidad: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Índice Merck: 14,08599
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Appearance Colourless crystals