Sodio cloruro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
27800.291EA 35 EUR
27800.291 27800.360 27800.460
Sodio cloruro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Pto. Ebullición: 1413 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 801 °C
Densidad: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Índice Merck: 14,08599
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 99 %
Hexacianoferratos (como K4[Fe(CN)6]) Max. 15 ppm
Metales pesados (como Pb) Max. 10 ppm
Br (Bromuro) Max. 0,02 %
I (Yoduro) Max. 100 ppm
Fe (Hierro) Max. 10 ppm