Rubidio cloruro 99.8+% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Rubidio cloruro
201260100
201260500
201262500
ACRO201260100EA
101
EUR
ACRO201260100
ACRO201260500
ACRO201262500
Rubidio cloruro 99.8+% (trace metals basis)
Cloruro de rubidio
Formula:
RbCl Pto. Ebullición: 1390 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 718 °C Densidad: 2,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011187 Núm. CAS: 7791-11-9 EINECS: 232-240-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤2000.0 ppm |