Rubidio cloruro 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
201270250 201271000
ACRO201270250EA 242 EUR
ACRO201270250 ACRO201271000
Rubidio cloruro 99+%
Cloruro de rubidio
Formula: RbCl
Pto. Ebullición: 1390 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 718 °C
Densidad: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011187
Núm. CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤1.0 %