Rubidio cloruro ≥99.8% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10563.09 10563.18
10563.09EA 125 EUR
10563.09 10563.18
Rubidio cloruro ≥99.8% (metals basis)
Cloruro de rubidio
Purity: 99.8% CAS No.: 7791-11-9 Molecular Formula: ClRb Formula Weight: 120.92 Physical Form: -20 Mesh Crystalline Density: 2.800 Refractive Index: 1.493 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 718° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8284 MDL No.: MFCD00011187
Formula: RbCl
Pto. Ebullición: 1390 °C
Pto. de fusión: 718 °C
Densidad: 2,800
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011187
Núm. CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Índice Merck: 14,8284