Rubidio cloruro 99.975% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
10851.09
10851.18
10851.09EA
213
EUR
10851.09
10851.18
Rubidio cloruro 99.975% (metals basis), Puratronic®
Cloruro de rubidio
Purity: 99.975%
CAS No.: 7791-11-9
Molecular Formula: RbCl
Formula Weight: 120.92
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.800
Refractive Index: 1.493
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 718°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8284
MDL No.: MFCD00011187
Formula:
RbCl MW: 120,92 g/mol Pto. Ebullición: 1390 °C Pto. de fusión: 718 °C Densidad: 2,800 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011187 Núm. CAS: 7791-11-9 EINECS: 232-240-9 Índice Merck: 14,8284 |