Rubidio cloruro ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Rubidio cloruro
12892.14 12892.22 12892.06
12892.14EA 220 EUR
12892.14 12892.22 12892.06
Rubidio cloruro ≥99% (metals basis)
Cloruro de rubidio
Purity: 99% CAS No.: 7791-11-9 Molecular Formula: RbCl Formula Weight: 120.92 Physical Form: Crystalline Density: 2.800 Refractive Index: 1.493 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 718° Boiling Point: 1390° Solubility: Soluble in water. Practically insoluble in alcohol Merck Reference: 14,8284 MDL No.: MFCD00011187
Testing for perchloric acid, source of rubidium, catalyst
Formula: RbCl
Pto. Ebullición: 1390 °C
Pto. de fusión: 718 °C
Densidad: 2,800
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011187
Núm. CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Índice Merck: 14,8284