Rubidio cloruro
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: Rubidio cloruro
A4240.0010 A4240.0050
A4240.0010EA 148 EUR
A4240.0010 A4240.0050
Rubidio cloruro
Cloruro de rubidio
Formula: RbCl
Pto. Ebullición: 1390 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 715 °C
Densidad: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011187
Núm. CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9