VWR®, Bandejas de extracción de sangre
Proveedor: VWR Collection
216-0816EA 143 EUR
216-0816 216-0814 216-0815 216-0817 216-0819
VWR®, Bandejas de extracción de sangre
Bandejas/Platos/Ollas Bandejas de recogida de sangre
ABS.
  • Cada bandeja tiene su propia gradilla para tubos de ensayo de 13 o 16 mm
  • Con dos accesorios de poliestireno desechables
  • Hay disponibles accesorios para gradillas de tubos de ensayo de 13 o 16 mm
Bandeja para recogida de sangre ligera, amplia y fácil de limpiar. Mantener la bandeja limpia y organizada es más fácil que nunca. Junto con la estructura de plástico resistente, se incluye un económico conjunto de accesorios desechables específicamente diseñados para la recogida de sangre. Los accesorios de la bandeja están disponibles en dosMore Product Information