VWR®, Puntas con filtro, de baja retención
Proveedor: VWR Collection
732-1488EA 152 EUR
732-1488
VWR®, Puntas con filtro, de baja retención
Puntas de pipetas
Las puntas de baja retención ofrecen una inigualable baja retención de líquido y bloqueo de aerosoles demostrado con el filtro hidrófobo poroso de 10 micras sin endotoxinas. Idóneas para PCR y manipulación de ADN.
  • Resinas transparentes, con filtro de PE, estéril
  • Hasta 10 veces menor retención de líquido que las puntas estándar
  • La muestra se puede recuperar íntegramente sin cortar en la punta de la pipeta
  • Pureza certificada del lote (sin ARNasas/ADNasas, ADN humano ni endotoxinas, apirógenas)