Potasio clorato 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
208860010 208860050 208860000
ACRO208860010EA 80.3 EUR
ACRO208860010 ACRO208860050 ACRO208860000
Potasio clorato 99%, extra puro
Potasio clorato
Formula: KClO₃
Pto. Ebullición: 400 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 356…368 °C
Densidad: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011361
Núm. CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,07703
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (KClO3)
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Bromate (BrO3) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %