Potasio clorato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
418190050 418195000 418190025
ACRO418190050EA 28.7 EUR
ACRO418190050 ACRO418195000 ACRO418190025
Potasio clorato 99+% ACS
Potasio clorato
Formula: KClO₃
MW: 122.55 g/mol
Pto. Ebullición: 400
Pto. de fusión: 356…368 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011361
Núm. CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,07703
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Bromate (BrO3) ≤150 ppm
Sulfate (SO4) Passes test (limit about 0.002%)
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %