Potasio clorato 99
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17075.0B
A17075.0I
A17075.30
A17075.0BEA
85.4
EUR
A17075.0B
A17075.0I
A17075.30
Potasio clorato 99
Potasio clorato
Purity: 99+%
CAS No.: 3811-04-9
Molecular Formula: KClO3
Formula Weight: 122.55
Odour: Odourless
Melting Point: 368°
Boiling Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,7620
UN No.: 1485
MDL No.: MFCD00011361
Formula:
KClO₃ MW: 122.55 g/mol Pto. Ebullición: 400 °C (desc.) Pto. de fusión: 368 °C Densidad: 2.32 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011361 Núm. CAS: 3811-04-9 EINECS: 223-289-7 UN: 1485 ADR: 5.1 II Índice Merck: 13,07703 |