Potasio clorato 99, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
31247-25KG 31247-500G
31247-25KGEA 1340 EUR
31247-25KG 31247-500G
Potasio clorato 99, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Fluka™
Potasio clorato
Formula: KClO₃
MW: 122.55 g/mol
Pto. Ebullición: 400 Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: 356 °C
Densidad: 2.34 g/cm³ (23 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011361
Núm. CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,07703
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0003 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Bromate (BrO₃) Max. 0.015 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %