VWR® VisiLight® R-LED 66 / R-LED 66-S43, Anillos de luz de LED
Proveedor: VWR Collection
631-1145EA 467 EUR
631-1145 631-1144 631-1266 631-1267
VWR® VisiLight® R-LED 66 / R-LED 66-S43, Anillos de luz de LED
Luces Iluminación LED
La luz anular VisiLight® R-LED 66, con su innovador diseño, está adaptada a tareas de iluminación precisas. Los 48 LED brillantes proporcionan una iluminación homogénea y sin parpadeos. Adecuado para la mayoría de los microscopios comerciales (Ø interior = 66 mm hasta Ø exterior = 50 mm), adaptadores disponibles.
  • Disponible en temperatura de color blanco puro y blanco neutro
  • Sistema de iluminación de bajo consumo (7 W) con larga vida útil (~50000 horas)
  • Modelo básico: Control de mesa con mando de regulación fácil de usar
  • Modelo de cuatro segmentos: Regulación flexible de cada segmento
Ø interior de 66 mm; Ø exterior de 100 mm
An×P×Al: 92×40×41 mm
Length (cable): 1400 mm
W×D×H: 92×40×41 mm
Información para pedidos: La luz anular VisiLight® R-LED también está disponible para diámetros interiores de hasta 74 mm. Póngase en contacto con su oficina de ventas local de Avantor para obtener más detalles.
Información de suministro: Se suministra con una fuente de alimentación multiadaptadora (UE, EE.UU., Reino Unido) y un cable de alimentación (140 cm). Los adaptadores con anillos reductores se pueden pedir por separado.