Clorato de sodio 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
223220010 223222500 223220051
ACRO223220010EA 85.3 EUR
ACRO223220010 ACRO223222500 ACRO223220051
Clorato de sodio 99+%, extra puro
Clorato de sodio
Formula: ClNaO₃
MW: 106.44 g/mol
Pto. Ebullición: 300
Pto. de fusión: 248…261 °C
Densidad: 2.49 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003479
Núm. CAS: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
UN: 1495
ADR: 5.1 II
IR: 01-2119474389-23
Índice Merck: 13,08670
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Water ≤0.05 %
Titration ≥99.0 %
Sodium chloride (NaCl) ≤1000 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)