Clorato de sodio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
14267.22
14267.A1
14267.D9
14267.22EA
38.7
EUR
14267.22
14267.A1
14267.D9
Clorato de sodio ≥99%
Clorato de sodio
Purity: 99% min
CAS No.: 7775-09-9
Molecular Formula: NaClO3
Formula Weight: 106.45
Physical Form: Granular
Density: 2.5
Melting Point: 248°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8598
UN No.: 1495
MDL No.: MFCD00003479
Formula:
ClNaO₃ Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 248 °C Densidad: 2,5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003479 Núm. CAS: 7775-09-9 EINECS: 231-887-4 UN: 1495 ADR: 5.1,II IR: 01-2119474389-23 Índice Merck: 14,8598 |