Clorato de sodio ≥99.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
44408.22
44408.36
44408.A3
44408.22EA
50.3
EUR
44408.22
44408.36
44408.A3
Clorato de sodio ≥99.0% ACS
Clorato de sodio
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7775-09-9
Molecular Formula: NaClO3
Formula Weight: 106.45
Physical Form: Crystalline
Density: 2.5
Melting Point: 248°
Merck Reference: 14,8598
UN No.: 1495
MDL No.: MFCD00003479
Formula:
ClNaO₃ MW: 106.44 g/mol Pto. Ebullición: 300 Pto. de fusión: 248 °C Densidad: 2.5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003479 Núm. CAS: 7775-09-9 EINECS: 231-887-4 UN: 1495 ADR: 5.1 II IR: 01-2119474389-23 Índice Merck: 14,8598 |