Clorato de sodio, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06420.1000 1.06420.9050
1.06420.1000EA 65.7 EUR
1.06420.1000 1.06420.9050
Clorato de sodio, Supelco®
Clorato de sodio
Formula: ClNaO₃
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 260 °C
Densidad: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003479
Núm. CAS: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
UN: 1495
ADR: 5.1,II
IR: 01-2119474389-23
Índice Merck: 13,08670