Perclorato de litio 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
194710050
194711000
194715000
ACRO194710050EA
57.7
EUR
ACRO194710050
ACRO194711000
ACRO194715000
Perclorato de litio 99+% para análisis
Perclorato de litio
Formula:
ClLiO₄ MW: 106.39 g/mol Pto. Ebullición: 430 Pto. de fusión: 236 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011079 Núm. CAS: 7791-03-9 EINECS: 232-237-2 UN: 1481 ADR: 5.1 II Índice Merck: 13,05561 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline or granular powder or crystals |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Calcium (Ca) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤200 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |