Perclorato de litio, anhidro ≥95.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 95.0% min
CAS No.: 7791-03-9
Molecular Formula: ClLiO4
Formula Weight: 106.40
Physical Form: Crystalline
Density: 2.43
Appearance: White
Melting Point: 236°
Boiling Point: 400° dec.
Solubility: Partially soluble in water (30% at 25°, 72% at 100°). Soluble in alcohol, acetone, ether, ethyl acetate
Merck Reference: 14,5539
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00011079
As an oxidizing agent
Formula:
ClLiO₄ Pto. Ebullición: 400 °C (desc.) Pto. de fusión: 236 °C Densidad: 2,43 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011079 Núm. CAS: 7791-03-9 EINECS: 232-237-2 UN: 1481 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,5539 |