Perclorato de litio, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Ampuled under argon
44225.30 44225.09 44225.18
44225.30EA 420 EUR
44225.30 44225.09 44225.18
Perclorato de litio, anhidro 99%
Perclorato de litio
Purity: 99% CAS No.: 7791-03-9 Molecular Formula: ClLiO4 Formula Weight: 106.40 Physical Form: Granular, Ampouled under argon Density: 2.43 Appearance: White Melting Point: 236° Boiling Point: 400° dec. Merck Reference: 14,5539 UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00011079
Lithium battery
Formula: ClLiO₄
MW: 106.39 g/mol
Pto. Ebullición: 400 °C (desc.)
Pto. de fusión: 236 °C
Densidad: 2.43
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011079
Núm. CAS: 7791-03-9
EINECS: 232-237-2
UN: 1481
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 14,5539