Sodio perclorato, anhidro 98.0-102.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11623.22
11623.36
11623.22EA
55.3
EUR
11623.22
11623.36
Sodio perclorato, anhidro 98.0-102.0% ACS
Sodio perclorato
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7601-89-0
Molecular Formula: NaClO4
Formula Weight: 122.46
Physical Form: Crystalline
Density: 2.50
Melting Point: 482° dec.
Merck Reference: 14,8653
UN No.: 1502
MDL No.: MFCD00003480
Formula:
ClNaO₄ MW: 122.44 g/mol Pto. de fusión: 482 °C (desc.) Densidad: 2.50 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003480 Núm. CAS: 7601-89-0 EINECS: 231-511-9 UN: 1502 ADR: 5.1 II Índice Merck: 14,8653 |