Sodium hexanitritocobaltate(III)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexanitritocobaltato de trisodio
214861000 214860250 214865000
ACRO214861000EA 237 EUR
ACRO214861000 ACRO214860250 ACRO214865000
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Formula: Na₃Co(NO₂)₆
MW: 403.94 g/mol
Pto. de fusión: 220 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003512
Núm. CAS: 13600-98-1
EINECS: 237-077-7
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to orange-brown Powder
Suitability (for K determination) Passes test
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute acetic acid)