Potasio dicromato 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
196590020 196590500 196595000
ACRO196590020EA 366 EUR
ACRO196590020 ACRO196590500 ACRO196595000
Potasio dicromato 99.5% para análisis
Potasio dicromato
Formula: K₂Cr₂O₇
Pto. Ebullición: 500 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 398 °C
Densidad: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011367
Núm. CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1,II
IR: 01-2119454792-32
Índice Merck: 12,07790
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.5 %
Loss on drying ≤0.05 % (105°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm