Potasio dicromato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
424110500 424115000 424110025
ACRO424110500EA 28.8 EUR
ACRO424110500 ACRO424115000 ACRO424110025
Potasio dicromato 99+% ACS
Potasio dicromato
Formula: K₂Cr₂O₇
Pto. Ebullición: 500 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 398 °C
Densidad: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011367
Núm. CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1,II
IR: 01-2119454792-32
Índice Merck: 12,07790
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.05 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %