Potasio dicromato ≥99.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
13450.22
13450.36
13450.A4
13450.22EA
45.8
EUR
13450.22
13450.36
13450.A4
Potasio dicromato ≥99.0% ACS
Potasio dicromato
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7778-50-9
Molecular Formula: Cr2K2O7
Formula Weight: 294.18
Physical Form: Crystalline
Density: 2.676
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 398°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7627
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00011367
As an oxidizing agent, in dyeing, painting, decorating porcelain, lithography, in electric batteries, electroplating
Formula:
K₂Cr₂O₇ Pto. Ebullición: 500 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 398 °C Densidad: 2,676 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011367 Núm. CAS: 7778-50-9 EINECS: 231-906-6 UN: 3087 ADR: 5.1,II IR: 01-2119454792-32 Índice Merck: 14,7627 |