Potasio dicromato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A18722.0E A18722.36
A18722.0EEA 212 EUR
A18722.0E A18722.36
Potasio dicromato ≥99%
Potasio dicromato
Purity: 99% CAS No.: 7778-50-9 Molecular Formula: Cr2K2O7 Formula Weight: 294.18 Odour: Odourless Melting Point: 398° UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00011367
Formula: K₂Cr₂O₇
Pto. Ebullición: 500 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 398 °C
Densidad: 2,676
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011367
Núm. CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1,II
IR: 01-2119454792-32
Índice Merck: 14,7627