Potasio dicromato ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
26784.231EA 109 EUR
26784.231 26784.297
Potasio dicromato ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Potasio dicromato
Formula: K₂Cr₂O₇
Pto. Ebullición: 500 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 398 °C
Densidad: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011367
Núm. CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1 (6.1),II
IR: 01-2119454792-32
Índice Merck: 12,07790
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.8 %
Insolubility in water Max. 0.03 %
Loss on drying (130°C) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 0.1 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Statement on the use Confirmed
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test