Potasio cromato 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
202345000 202340025
ACRO202345000EA 124 EUR
ACRO202345000 ACRO202340025
Potasio cromato 99.5% para análisis
Potasio cromato
Formula: K₂CrO₄
Pto. Ebullición: 1000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 975 °C
Densidad: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011368
Núm. CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,07784
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystals
Titration Iodometric ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm