Potasio cromato
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
85190.260 85190.290
PRLS85190.260EA 0 EUR
PRLS85190.260 PRLS85190.290
Potasio cromato
Potasio cromato
Formula: K₂CrO₄
MW: 194,19 g/mol
Pto. Ebullición: 1000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 985 °C
Densidad: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011368
Núm. CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3087
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 12,07784