Potasio cromato
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
MC302598.1000 MC302598.5000
PRLSMC302598.1000EA 0 EUR
PRLSMC302598.1000 PRLSMC302598.5000
Potasio cromato
Potasio cromato
Formula: K₂CrO₄
MW: 194.19 g/mol
Pto. Ebullición: 1000
Pto. de fusión: 985
Densidad: 2.73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011368
Núm. CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3087
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 12,07784