Potasio cromato 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
26774.236EA 138 EUR
26774.236 26774.293
Potasio cromato 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Potasio cromato
Formula: K₂CrO₄
MW: 194.19 g/mol
Pto. Ebullición: 1000
Pto. de fusión: 985
Densidad: 2.73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011368
Núm. CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3087
ADR: 5.1 (6.1) III
Índice Merck: 12,07784
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 8.6 - 9.8
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 15 ppm
Na (Sodium) Max. 0.03 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm