Cromato de sodio, anhidro 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
377870250 377871000 377875000
ACRO377870250EA 29 EUR
ACRO377870250 ACRO377871000 ACRO377875000
Cromato de sodio, anhidro 98+%
Cromato de sodio
Formula: CrNa₂O₄
Pto. de fusión: 792 °C
Densidad: 2,698 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003484
Núm. CAS: 7775-11-3
EINECS: 231-889-5
UN: 3290
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,08745
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥98.0 %