Potasio fluoruro, anhidro 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
201350010 201350250 201352500 201355000 201350025
ACRO201350010EA 86.5 EUR
ACRO201350010 ACRO201350250 ACRO201352500 ACRO201355000 ACRO201350025
Potasio fluoruro, anhidro 99%, extra puro
Potasio fluoruro
Formula: KF
Pto. Ebullición: 1505 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 860 °C
Densidad: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011398
Núm. CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,07714
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm