Potasio fluoruro dihidrato 98%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
206400050 206402500 206400010
ACRO206400050EA 22.2 EUR
ACRO206400050 ACRO206402500 ACRO206400010
Potasio fluoruro dihidrato 98%, puro
Potasio fluoruro dihidrato
Formula: FK·2H₂O
MW: 94,13 g/mol
Pto. Ebullición: 1505 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 41 °C
Densidad: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149929
Núm. CAS: 13455-21-5
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,07714
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystals and/or chunks
Assay 19.65 to 20.70 % (F)